1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451448-1G OR451448-5G
APOSOR451448-1GEA 0 EUR
APOSOR451448-1G APOSOR451448-5G
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505336
Núm. CAS: 165552-33-0