4-Bromo-1,3-dimetoxibenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4515-100G OR4515-25G
APOSOR4515-100GEA 60.9 EUR
APOSOR4515-100G APOSOR4515-25G
4-Bromo-1,3-dimetoxibenceno 98%
4-Bromo-1,3-dimetoxibenceno
Formula: C₈H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 153…155 °C/18mmHg
Pto. de fusión: 24…26 °C
Densidad: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009844
Núm. CAS: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0