2-Bromo-1,4-dimetoxibenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4516-10G OR4516-250G OR4516-50G
APOSOR4516-10GEA 14.7 EUR
APOSOR4516-10G APOSOR4516-250G APOSOR4516-50G
2-Bromo-1,4-dimetoxibenceno
2-Bromo-1,4-dimetoxibenceno
Formula: C₈H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 130…131 °C/10mmHg
Densidad: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008355
Núm. CAS: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7