Ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4517-1G OR4517-25G OR4517-5G
APOSOR4517-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4517-1G APOSOR4517-25G APOSOR4517-5G
Ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico
Ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₉BrO₄
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017542
Núm. CAS: 6286-46-0