(±)-3-Buten-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (±)-1-Buten-3-ol
OR451801-25G
APOSOR451801-25GEA 89.9 EUR
APOSOR451801-25G
(±)-3-Buten-2-ol
(±)-3-Buten-2-ol
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004543
Núm. CAS: 598-32-3