2-Bromo-5-clorotiofeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4520-100G
OR4520-25G
OR4520-5G
APOSOR4520-100GEA
120
EUR
APOSOR4520-100G
APOSOR4520-25G
APOSOR4520-5G
2-Bromo-5-clorotiofeno 98%
2-Bromo-5-clorotiofeno
Formula:
C₄H₂BrClS Pto. Ebullición: 69…71 °C/18mmHg Densidad: 1,803 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014523 Núm. CAS: 2873-18-9 EINECS: 220-708-5 |