Boc-5-bromo-DL-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452005-1G OR452005-250MG OR452005-500MG
APOSOR452005-1GEA 491 EUR
APOSOR452005-1G APOSOR452005-250MG APOSOR452005-500MG
Boc-5-bromo-DL-tryptophan 97%
Boc-5-bromo-DL-tryptophan
Formula: C₁₆H₁₉BrN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682356
Núm. CAS: 67308-26-3