Boc-DL-β-leucine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Boc-amino)-4-methylpentanoic acid, DL-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid, Boc-DL-β-HoVal-OH
OR452041-1G
APOSOR452041-1GEA 78.3 EUR
APOSOR452041-1G
Boc-DL-β-leucine 97%
Boc-DL-beta-leucine
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258127
Núm. CAS: 248924-39-2