Fmoc-DL-β-leucine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-(Fmoc-amino)-4-methylpentanoic acid
OR452042-1G
OR452042-500MG
APOSOR452042-1GEA
589
EUR
APOSOR452042-1G
APOSOR452042-500MG
Fmoc-DL-β-leucine 97%
Fmoc-DL-beta-leucine
Formula:
C₂₁H₂₃NO₄ MW: 353,42 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863209 Núm. CAS: 282524-93-0 |