Boc-7-methyl-DL-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452045-1G OR452045-250MG OR452045-500MG
APOSOR452045-1GEA 980 EUR
APOSOR452045-1G APOSOR452045-250MG APOSOR452045-500MG
Boc-7-methyl-DL-tryptophan 97%
Boc-7-methyl-DL-tryptophan
Formula: C₁₇H₂₂N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682378
Núm. CAS: 1219333-83-1