4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(1-Piperidinylmethyl)-benzoic acid hydrochloride
OR452053-1G OR452053-5G
APOSOR452053-1GEA 307 EUR
APOSOR452053-1G APOSOR452053-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05240080
Núm. CAS: 159691-33-5