Ácido (3,4-diclorofenoxi)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-D
OR452057-5G
APOSOR452057-5GEA 71.2 EUR
APOSOR452057-5G
Ácido (3,4-diclorofenoxi)acético 97%
Ácido (3,4-diclorofenoxi)acético
Formula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
MW: 221,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004303
Núm. CAS: 588-22-7