2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452059-1G OR452059-5G
APOSOR452059-1GEA 202 EUR
APOSOR452059-1G APOSOR452059-5G
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 97%
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02295723
Núm. CAS: 32019-08-2