((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Iodo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-benzene
OR452068-1G OR452068-5G
APOSOR452068-1GEA 59.6 EUR
APOSOR452068-1G APOSOR452068-5G
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane
Formula: C₁₁H₁₃ISi
MW: 300,214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974026
Núm. CAS: 134856-58-9