Bromuro de 3-metoxifenetilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452070-1G OR452070-5G
APOSOR452070-1GEA 75.4 EUR
APOSOR452070-1G APOSOR452070-5G
Bromuro de 3-metoxifenetilo 97%
Bromuro de 3-metoxifenetilo
Formula: C₉H₁₁BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369789
Núm. CAS: 2146-61-4