1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452072-5G
APOSOR452072-5GEA 58 EUR
APOSOR452072-5G
1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
1-Iodo-4-phenoxybenzene
Formula: C₁₂H₉IO
MW: 296,1037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060666
Núm. CAS: 2974-94-9