3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452074-1G OR452074-250MG OR452074-500MG
APOSOR452074-1GEA 654 EUR
APOSOR452074-1G APOSOR452074-250MG APOSOR452074-500MG
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16613952
Núm. CAS: 1228070-90-3