N,N'-Dicarbobenzoxy-L-cystine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(Z-Cystine-OH)₂, (Z-Cys-OH)2, N,N'-Di-Cbz-L-cystine, N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine
OR452094-25G
OR452094-100G
APOSOR452094-25GEA
42.2
EUR
APOSOR452094-25G
APOSOR452094-100G
N,N'-Dicarbobenzoxy-L-cystine 97%
N,N'-Dicarbobenzoxy-L-cystine
Formula:
C₂₂H₂₄N₂O₈S₂ MW: 508.56 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022030 Núm. CAS: 6968-11-2 |