Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4521-1G OR4521-250MG
APOSOR4521-1GEA 49.3 EUR
APOSOR4521-1G APOSOR4521-250MG
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀O₅
MW: 234,21 g/mol
Pto. de fusión: 149…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174422
Núm. CAS: 1084-45-3