N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452101-1G OR452101-500MG
APOSOR452101-1GEA 445 EUR
APOSOR452101-1G APOSOR452101-500MG
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formula: C₇H₁₅ClN₂O
MW: 178,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13562148
Núm. CAS: 1246172-31-5