Pyrrolidine-3-carboxylic acid methylamide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452107-1G OR452107-250MG
APOSOR452107-1GEA 163 EUR
APOSOR452107-1G APOSOR452107-250MG
Pyrrolidine-3-carboxylic acid methylamide hydrochloride 97%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid methylamide hydrochloride
Formula: C₆H₁₃ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21605763
Núm. CAS: 1361115-18-5