4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, 1-Boc-4-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid
OR452118-1G OR452118-250MG
APOSOR452118-1GEA 260 EUR
APOSOR452118-1G APOSOR452118-250MG
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester
Formula: C₁₈H₂₅NO₄
MW: 319,4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179131
Núm. CAS: 167263-11-8