(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452122-1G OR452122-500MG
APOSOR452122-1GEA 522 EUR
APOSOR452122-1G APOSOR452122-500MG
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride 97%
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₈H₁₆ClNO₂
MW: 193.68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12196931
Núm. CAS: 67686-06-0