1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Benzoylpiperidine-2-carboxylic acid
OR452128-1G OR452128-5G
APOSOR452128-1GEA 121 EUR
APOSOR452128-1G APOSOR452128-5G
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02211013
Núm. CAS: 78348-46-6