mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452155-1G OR452155-5G
APOSOR452155-1GEA 119 EUR
APOSOR452155-1G APOSOR452155-5G
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride 99%
N-FMOC-ethylenediamine hydrochloride
Formula: C₁₇H₁₈N₂O₂·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00830741
Núm. CAS: 391624-46-7