tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-2-hydroxy-2-phenylethylamine
OR452160-1G OR452160-500MG
APOSOR452160-1GEA 249 EUR
APOSOR452160-1G APOSOR452160-500MG
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate
Formula: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750569
Núm. CAS: 67341-07-5