1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452189-1G OR452189-500MG
APOSOR452189-1GEA 197 EUR
APOSOR452189-1G APOSOR452189-500MG
1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
1-(Dimethylamino)isopropylamine
Formula: C₅H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014812
Núm. CAS: 108-15-6