Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-1-piperidineacetic acid methyl ester hydrochloride
OR452207-1G OR452207-500MG
APOSOR452207-1GEA 568 EUR
APOSOR452207-1G APOSOR452207-500MG
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride 97%
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride
Formula: C₈H₁₈Cl₂N₂O₂
MW: 245.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12028101
Núm. CAS: 90152-50-4