1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-1-(oxan-4-yl)piperidine dihydrochloride
OR452210-1G
APOSOR452210-1GEA 609 EUR
APOSOR452210-1G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride 97%
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₂₂Cl₂N₂O
MW: 257,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09759192
Núm. CAS: 794471-13-9