[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452214-1G OR452214-500MG
APOSOR452214-1GEA 266 EUR
APOSOR452214-1G APOSOR452214-500MG
[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine dihydrochloride 97%
[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₁Cl₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442229
Núm. CAS: 120739-62-0