3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(3-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine, N-Methyl-3-chlorobenzylamine
OR452216-25G
OR452216-5G
APOSOR452216-25GEA
266
EUR
APOSOR452216-25G
APOSOR452216-5G
3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
3-Chloro-N-methylbenzylamine
Formula:
C₈H₁₀ClN MW: 155,625 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045194 Núm. CAS: 39191-07-6 |