2-Amino-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone hydrochloride
OR452219-1G OR452219-5G
APOSOR452219-1GEA 66.7 EUR
APOSOR452219-1G APOSOR452219-5G
2-Amino-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone hydrochloride 97%
2-Amino-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone hydrochloride
Formula: C₆H₁₃ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366742
Núm. CAS: 35855-14-2