Ácido 2,5-dibromobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4523-25G OR4523-5G
APOSOR4523-25GEA 45.1 EUR
APOSOR4523-25G APOSOR4523-5G
Ácido 2,5-dibromobenzoico
Ácido 2,5-dibromobenzoico
Formula: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016494
Núm. CAS: 610-71-9
EINECS: 210-234-7