1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4524-1G OR4524-25G OR4524-5G
APOSOR4524-1GEA 34.8 EUR
APOSOR4524-1G APOSOR4524-25G APOSOR4524-5G
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Formula: C₈H₈Br₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672998
Núm. CAS: 289039-53-8