2,4-Dicloro-5-metoxianilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4527-5G OR4527-100G OR4527-25G
APOSOR4527-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4527-5G APOSOR4527-100G APOSOR4527-25G
2,4-Dicloro-5-metoxianilina
2,4-Dicloro-5-metoxianilina
Formula: C₇H₇Cl₂NO
Pto. de fusión: 50…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00974410
Núm. CAS: 98446-49-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III