Cloruro de 3-clorobenzoilo 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR4528-100G OR4528-25G OR4528-500G
APOSOR4528-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4528-100G APOSOR4528-25G APOSOR4528-500G
Cloruro de 3-clorobenzoilo 99%
Cloruro de 3-clorobenzoilo
Formula: C₇H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 224…225 °C
Densidad: 1,368 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000671
Núm. CAS: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR