5-Bromo-1-indanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR4530-5G OR4530-100G OR4530-25G
APOSOR4530-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4530-5G APOSOR4530-100G APOSOR4530-25G
5-Bromo-1-indanona 98%
5-Bromo-1-indanona
Formula: C₉H₇BrO
Pto. de fusión: 125…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082718
Núm. CAS: 34598-49-7