Ácido 2,2'-ditiodibenzoico 82%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2'-Dithiosalicylic acid, 2,2'-Dithiodibenzoic acid
OR4531-500G
APOSOR4531-500GEA 55.1 EUR
APOSOR4531-500G
Ácido 2,2'-ditiodibenzoico 82%
Ácido 2,2'-ditiodibenzoico
Formula: C₁₄H₁₀O₄S₂
MW: 306,36 g/mol
Pto. de fusión: 287…290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002465
Núm. CAS: 119-80-2