3-Amino-1-bromoisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromoisoquinolin-3-amine
OR4532-1G OR4532-250MG OR4532-5G
APOSOR4532-1GEA 111 EUR
APOSOR4532-1G APOSOR4532-250MG APOSOR4532-5G
3-Amino-1-bromoisoquinoline
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102193
Núm. CAS: 13130-79-5