Piridina-2-carboxilato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
OR4533-100G OR4533-10G
APOSOR4533-100GEA 66.7 EUR
APOSOR4533-100G APOSOR4533-10G
Piridina-2-carboxilato de etilo
Piridina-2-carboxilato de etilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 240…241 °C
Pto. de fusión: 44256 °C
Densidad: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006292
Núm. CAS: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0