3-Iodobenzoato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR4534-100G OR4534-500G
APOSOR4534-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4534-100G APOSOR4534-500G
3-Iodobenzoato de etilo
3-Iodobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉IO₂
MW: 276.07 g/mol
Pto. Ebullición: 160…161 °C/38mmHg
Densidad: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044769
Núm. CAS: 58313-23-8