1-Iodo-3-nitrobenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4539-100G OR4539-1KG OR4539-500G
APOSOR4539-100GEA 286 EUR
APOSOR4539-100G APOSOR4539-1KG APOSOR4539-500G
1-Iodo-3-nitrobenceno 95%
1-Iodo-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₄INO₂
Pto. Ebullición: 280 °C
Pto. de fusión: 35…38 °C
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007218
Núm. CAS: 645-00-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III