1-Iodopropano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4541-25G OR4541-5G OR4541-100G
APOSOR4541-25GEA 0 EUR
APOSOR4541-25G APOSOR4541-5G APOSOR4541-100G
1-Iodopropano
1-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Pto. Ebullición: 101…102 °C
Pto. de fusión: –101 °C
Densidad: 1,743 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001095
Núm. CAS: 107-08-4
UN: 2392
ADR: 3,III