2-Iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-2-methylbenzene
OR4542-100G OR4542-1KG OR4542-500G
APOSOR4542-100GEA 125 EUR
APOSOR4542-100G APOSOR4542-1KG APOSOR4542-500G
2-Iodotolueno 98%
2-Iodotolueno
Formula: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Pto. Ebullición: 210…212 °C
Densidad: 1.713 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001042
Núm. CAS: 615-37-2