2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Phenyl-2-tosylethanone
OR4544-5G OR4544-1G
APOSOR4544-5GEA 50.9 EUR
APOSOR4544-5G APOSOR4544-1G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Formula: C₁₅H₁₄O₃S
MW: 274.340 g/mol
Pto. de fusión: 109…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026002
Núm. CAS: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0