4-Metoxiindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxy-1H-indole, Indol-4-yl methyl ether
OR4545-1G OR4545-25G OR4545-5G
APOSOR4545-1GEA 23.2 EUR
APOSOR4545-1G APOSOR4545-25G APOSOR4545-5G
4-Metoxiindol 98%
4-Metoxiindol
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 181…183 °C/24mmHg
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009737
Núm. CAS: 4837-90-5