1-Bromo-3-(clorometil)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
OR4547-25G OR4547-100G
APOSOR4547-25GEA 77 EUR
APOSOR4547-25G APOSOR4547-100G
1-Bromo-3-(clorometil)benceno
1-Bromo-3-(clorometil)benceno
Formula: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Pto. Ebullición: 118…119 °C/18mmHg
Densidad: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040865
Núm. CAS: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,II