1,4'-Bipiperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Piperidinopiperidine
OR4548-25G OR4548-5G
APOSOR4548-25GEA 46.4 EUR
APOSOR4548-25G APOSOR4548-5G
1,4'-Bipiperidine 98%
1,4'-Bipiperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168.28 g/mol
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006475
Núm. CAS: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8