4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4549-25G OR4549-5G
APOSOR4549-25GEA 364 EUR
APOSOR4549-25G APOSOR4549-5G
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 98+%
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Pto. de fusión: 157…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006000
Núm. CAS: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0