1-Acetil-4-piperidona 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Acetyl-4-piperidone
OR4551-100G OR4551-25G OR4551-5G
APOSOR4551-100GEA 155 EUR
APOSOR4551-100G APOSOR4551-25G APOSOR4551-5G
1-Acetil-4-piperidona 95+%
1-Acetil-4-piperidona
Formula: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C/0,75mmHg
Densidad: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006190
Núm. CAS: 32161-06-1